missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Arbidol Sulfoxide, TRC

Artikelnummer. 30137831
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137831 100 mg
17983005 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30137831 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA766005100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 151455-33-3
Molekylær formel C22H25BrN2O4S
Molekylvægt (g/mol) 493.41
Synonym 6-Bromo-4-[(dimethylamino)methyl]-5-hydroxy-1-methyl-2-[(phenylsulfinyl)methyl]-1H-indole-3-carboxylic Acid Ethyl Ester
IUPAC navn ethyl 2-(benzenesulfinylmethyl)-6-bromo-4-[(dimethylamino)methyl]-5-hydroxy-1-methylindole-3-carboxylate
SMIL CCOC(=O)c1c(CS(=O)c2ccccc2)n(C)c3cc(Br)c(O)c(CN(C)C)c13

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Arbidol Sulfoxide
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C22H25BrN2O4S/c1-5-29-22(27)20-18(13-30(28)14-9-7-6-8-10-14)25(4)17-11-16(23)21(26)15(19(17)20)12-24(2)3/h6-11,26H,5,12-13H2,1-4H3
Formel vægt 492.0718
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.