Få mere at vide
Honeywell™ ARATHERMA FIT Handsker
Artikelnummer. 12605343
Skift visning
Størrelse: 7
Artikelnummer.
12605343 Størrelse: 7
1 options
Artikelnummer. 12605343 Leverandør Honeywell™ Leverandørnr. 223208607
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    431.99 DKK
    216.06 DKK / Pakke med 1
    Spare 215.93 DKK
    49% Slukket
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Honeywell™ ARATHERMA FIT Handsker til håndtering af varme, skarpe dele i en tør atmosfære.
  • 100 % Kevlar™ strikket handske
  • Foret med én strikket bomuldshandske
  • Langt strikket elastisk håndled (10 cm)
  • Strikketeknikken er med til at opnå en handske, der sidder godt efter hånden og god fingerfærdighed
  • Handsken giver maksimal komfort og ekstra robusthed
  • Kevlar™ handske foret med bomuld er behagelig at røre ved
  • Foret forbedrer handskens mekaniske ydeevne, mens det absorberer sved
  • Handsken er ambidextrøs og dermed mere omkostningseffektiv
  • Handskens relative tykkelse (måler 7) gør den i stand til at absorbere stød, hvilket gør den velegnet til håndtering af tunge genstande
  • Materiale giver god modstand mod snit og beskyttelse mod termiske farer (kontaktvarme).
  • Længden af det strikkede håndled giver underarmsbeskyttelse
  • Giver beskyttelse til niveau 2 varmeeksponering, som er effektiv op til 250 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 420-2003 Grundlæggende standarder, EN 388-2016 Mekaniske farer, EN 407-2004 Termiske farer (niveau 2)
Oversigt 10 gauge
Farve Gul
Hånd Ambidekstrøs
Materiale Dupont™ Kevlar™ Aramid fibre
Størrelse 7
Temperatur (metrisk) Maks Effektiv op til 250 °C
Liner materiale Bomuld