Få mere at vide
Aramite, TRC
Artikelnummer. 30332161
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30332161 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30332161 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA76515350MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aramite
CAS 140-57-8
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C15 H23 Cl O4 S
Mængde 50 mg
Synonym Sulfurous acid, 2-(p-tert-butylphenoxy)-1-methylethyl 2-chloroethyl ester (6CI,8CI), Ethanol, 2-chloro-, 2-(p-tert-butylphenoxy)-1-methylethyl sulfite (8CI), 2-(p-tert-Butylphenoxy)-1-methylethyl 2-chloroethyl sulfite, 2-(p-tert-Butylphenoxy)isopropyl 2-chloroethyl sulfite, 88R, Aramit, Aramite, CES, NSC 404155, Niagaramite, Ortho-Mite, β-Chloroethyl-β'-(p-tert-butylphenoxy)-α'-methylethyl sulfite
InChI formel InChI=1S/C15H23ClO4S/c1-12(20-21(17)19-10-9-16)11-18-14-7-5-13(6-8-14)15(2,3)4/h5-8,12H,9-11H2,1-4H3
SMIL CC(COc1ccc(cc1)C(C)(C)C)OS(=O)OCCCl
IUPAC navn 1-(4-tert-butylphenoxy)propan-2-yl 2-chloroethyl sulfite
Molekylvægt (g/mol) 334.86
Formel vægt 334.1006
Procent renhed >95