Få mere at vide
Aramite, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aramite |
| CAS | 140-57-8 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C15 H23 Cl O4 S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Sulfurous acid, 2-(p-tert-butylphenoxy)-1-methylethyl 2-chloroethyl ester (6CI,8CI), Ethanol, 2-chloro-, 2-(p-tert-butylphenoxy)-1-methylethyl sulfite (8CI), 2-(p-tert-Butylphenoxy)-1-methylethyl 2-chloroethyl sulfite, 2-(p-tert-Butylphenoxy)isopropyl 2-chloroethyl sulfite, 88R, Aramit, Aramite, CES, NSC 404155, Niagaramite, Ortho-Mite, β-Chloroethyl-β'-(p-tert-butylphenoxy)-α'-methylethyl sulfite |
| InChI formel | InChI=1S/C15H23ClO4S/c1-12(20-21(17)19-10-9-16)11-18-14-7-5-13(6-8-14)15(2,3)4/h5-8,12H,9-11H2,1-4H3 |
| SMIL | CC(COc1ccc(cc1)C(C)(C)C)OS(=O)OCCCl |
| IUPAC navn | 1-(4-tert-butylphenoxy)propan-2-yl 2-chloroethyl sulfite |
| Molekylvægt (g/mol) | 334.86 |
| Vis mere |