Få mere at vide
Aramite 2000 μg/mL in n-Hexane, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30328664
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30328664 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30328664 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09010391HE
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aramite
CAS 140-57-8
Analyt- eller komponentnavne Aramite
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H23 Cl O4 S
Koncentration 2000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C15H23ClO4S/c1-12(20-21(17)19-10-9-16)11-18-14-7-5-13(6-8-14)15(2,3)4/h5-8,12H,9-11H2,1-4H3
SMIL CC(COc1ccc(cc1)C(C)(C)C)OS(=O)OCCCl
IUPAC navn 1-(4-tert-butylphenoxy)propan-2-yl 2-chloroethyl sulfite
Opløsningsmiddel eller Matrix n-Hexane
Molekylvægt (g/mol) 334.86
Mængde 1 ml
Formel vægt 334.1006 g/mol