Få mere at vide
Aramite 2000 μg/mL in n-Hexane, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aramite |
| CAS | 140-57-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Aramite |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H23 Cl O4 S |
| Koncentration | 2000 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H23ClO4S/c1-12(20-21(17)19-10-9-16)11-18-14-7-5-13(6-8-14)15(2,3)4/h5-8,12H,9-11H2,1-4H3 |
| SMIL | CC(COc1ccc(cc1)C(C)(C)C)OS(=O)OCCCl |
| IUPAC navn | 1-(4-tert-butylphenoxy)propan-2-yl 2-chloroethyl sulfite |
| Vis mere |