missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Aramchol, TRC

Artikelnummer. 30334164
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30334164 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30334164 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA765150100MG

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Aramchol
CAS 246529-22-6
Molekylær formel C44H79NO5
Mængde 100 mg
Synonym (3β,5β,7α,12α)-7,12-Dihydroxy-3-[(1-oxoeicosyl)amino]-cholan-24-oic Acid, (3β)-Arachidylamido-7α,12α-dihydroxy-5β-cholan-24-oic Acid, C20-FABAC
InChI formel InChI=1S/C44H79NO5/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-40(48)45-34-27-28-43(3)33(29-34)30-38(46)42-36-25-24-35(32(2)23-26-41(49)50)44(36,4)39(47)31-37(42)43/h32-39,42,46-47H,5-31H2,1-4H3,(H,45,48)(H,49,50)/t32-,33+,34+,35-,36+,37+,38-,39+,42+,43+,44-/m1/s1
SMIL C[C@H](CCC(O)=O)[C@@]1([H])CC[C@@]2([H])[C@]3([H])[C@H](O)C[C@]4([H])C[C@@H](NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@@]21C
IUPAC navn (4R)-4-[(3S,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-7,12-dihydroxy-3-(icosanoylamino)-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 702.1
Formel vægt 701.5958
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.