Få mere at vide
Honeywell Safety Products™ Aracut™ Lat handsker
Beskrivelse
- Strikket med 100% Kevlar™ .
- Håndflade og fingerspidser belagt med blå crepe latex for mekanisk modstand.
- Former sig tæt og giver god fingerfærdighed.
- Ventileret ryg giver åndbarhed.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EF-kategori PPE 2, EF-certifikatnummer 0075/797/162/07/12/0582, EF-attestnummer 0075/797/162/07/12/05821 |
| Klassifikation | Behændighed: 5 |
| Belagt område | Palme, fingerspidser |
| Oversigt | Måler 10 |
| Belægningsmateriale | Natur latex |
| Farve | Beige, Blå |
| Bedømmelse af skæremodstand | 4 |
| Materiale | Latex, Dupont™ Kevlar™ Aramid Fiber |
| Produkttype | Handsker |
| Størrelse | 7 |
| Vis mere |