Få mere at vide
Honeywell Safety Products™ Aracut™ Grib handsker
Størrelse:
6
7
11
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Strikket Kevlar™ handske.
- Håndtilpasning og god fingerfærdighed.
- Blå PVC-prikker på håndfladen for greb og slidstyrke.
- Strikket konstruktion for håndtilpasning og fingerfærdighed.
- Fremragende skæremodstand og beskyttelse mod termiske farer i en tør atmosfære.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE KATEGORI II Mellemliggende risici, EN 420-94 EEC Grundlæggende standarder, EN 388-94 Mekaniske farer, EC Kategori PPE 2, Kvalitetssikring ISO 9001 / 2000, EF-certifikatnummer 0075/797/162/05/08/0134, EF-attestnummer 0075/797/162/05/08/0134 |
| Belagt område | Palme, fingerspidser |
| Oversigt | Måler 10 |
| Belægningsmateriale | PVC prikker |
| Farve | Gul |
| Bedømmelse af skæremodstand | 3 |
| Materiale | Aramid fiber, Polypropylen, PVC, Dupont™ Kevlar™ Aramid fibre |
| Produkttype | Handsker |
| Størrelse | 11 |
| Til brug med (applikation) | Bil-, bygge-, konstruktions-, glas-, metal- og papirindustrien |
| Vis mere |