Få mere at vide
Arachidonoylchlorid, TRC
Artikelnummer. 17993695
Skift visning
Mængde:
5 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17993695 500 mg
17902045 5 mg
17901835 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17993695 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA765155500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57303-04-5
Molekylær formel C20 H31 Cl O
Molekylvægt (g/mol) 322.91
Synonym Arachidonic Acid Chloride, (5Z,8Z,11Z,14Z)-5,8,11,14-EicosatetraeA765155noyl Chloride;
IUPAC navn (5Z,8Z,11Z,14Z)-icosa-5,8,11,14-tetraenoyl chlorid
SMIL CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Arachidonoyl Chloride
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C20H31ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h6-7,9-10,12-13,15-16H,2-5,8,11,14,17-19H2,1H3/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
Formel vægt 322.2063