Få mere at vide
Arachidonsyre, TRC
Artikelnummer. 30338917
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30338917 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30338917 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA765000250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Arachidonic Acid
CAS 506-32-1
Molekylær formel C20 H32 O2
Mængde 250 mg
Synonym 5,8,11,14-Eicosatetraenoic acid, (all-Z)- (8CI), (5Z,8Z,11Z,14Z)-5,8,11,14-Eicosatetraenoic acid, (all-Z)-5,8,11,14-Eicosatetraenoic acid, 20:4n-6, 5,8,11,14-all-cis-Eicosatetraenoic acid, 5-cis,8-cis,11-cis,14-cis-Eicosatetraenoic acid, 5Z,8Z,11Z,14Z-Eicosatetraenoic acid, A 0871, Arachidonic acid, Immunocytophyt, Immunocytophyte, Vevodar, all-cis-5,8,11,14-Eicosatetraenoic acid, cis-δ5,8,11,14-Eicosatetraenoic acid
InChI formel InChI=1S/C20H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h6-7,9-10,12-13,15-16H,2-5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
SMIL CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)O
IUPAC navn (5Z,8Z,11Z,14Z)-icosa-5,8,11,14-tetraenosyre
Molekylvægt (g/mol) 304.47
Formel vægt 304.2402