missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Arachidonic Acid N-Hydroxysuccinimidyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30329709
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30329709 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30329709 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA7650105MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Arachidonic Acid N-Hydroxysuccinimidyl Ester
CAS 187224-28-8
Molekylær formel C24H35NO4
Mængde 5 mg
Synonym (all-Z)-1-[(1-Oxo-5,8,11,14-eicosatetraenyl)oxy]-2,5-pyrrolidinedione, 1-[[(5Z,8Z,11Z,14Z)-1-Oxo-5,8,11,14-eicosatetraenyl]oxy]-2,5-pyrrolidinedione, (5Z,8Z,11Z,14Z)-2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl Ester 5,8,11,14-Eicosatetraenoic Acid
InChI formel InChI=1S/C24H35NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-24(28)29-25-22(26)20-21-23(25)27/h6-7,9-10,12-13,15-16H,2-5,8,11,14,17-21H2,1H3/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
SMIL O=C(ON1C(CCC1=O)=O)CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC
IUPAC navn 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl (5Z,8Z,11Z,14Z)-icosa-5,8,11,14-tetraenoate
Molekylvægt (g/mol) 401.55
Formel vægt 401.26
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.