Beskrivelse
Arachidonsyre (AA) er en umættetω -6 fedtsyrebestanddelen af fosfolipiderne i cellemembraner. Phospholipase A2 frigiver AA fra membranfosfolipiderne som reaktion på inflammation. AA metaboliseres efterfølgende til prostaglandiner og thromboxaner af mindst to cyclooxygenase (COX) isoformer, til leukotriener og lipoxiner af lipoxygenaser og til epoxyeicosatriensyrer via cytochrom p450-katalyseret metabolisme.
AA og dets metabolitter spiller vigtige roller i en række biologiske processer, herunder signaltransduktion, glatmuskelkontraktion, kemotaksi, celleproliferation og -differentiering og apoptose. AA har vist sig at binde til en underenhed af G-protein og hæmme aktiviteten af Ras GTPase-aktiverende proteiner (GAP'er). Cellulær optagelse af AA er energiafhængig og involverer protein-faciliteret transport over plasmamembranen.
Arachidonsyre stimulerer adhæsion af MDA-MB-435 humane metastatiske cancerceller til ekstracellulære matrixmolekyler (collagen IV og vitronectin). Arachidonsyre spiller en nøglerolle i cellulær regulering og styres gennem flere indbyrdes forbundne veje. Ændringer i arachidonsyreniveauer svarer til syntesen af eicosanoider som følge af receptorstimuleret lipidhydrolyse. Det aktiverer proteinkinase C. Arachidonsyre fungerer som en forløber for adskillige eicosanoider såvel som andre bioaktive molekyler.
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 506-32-1 |
| Smeltepunkt | -49 °C (litteratur) |
| Tæthed | 0,922 g/ml (bogstaveligt) |
| Kogepunkt | 170 °C (0,2 mmHg (litteratur)) |
| Molekylær formel | C20H32O2 |
| Brydningsindeks | n20/D 1.4872 (bogstaveligt) |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | arachidonic acid, arachidonate, immunocytophyte, all-z-5,8,11,14-eicosatetraenoic acid, 5z,8z,11z,14z-icosa-5,8,11,14-tetraenoic acid, cis-5,8,11,14-eicosatetraenoic acid, 5,8,11,14-eicosatetraenoic acid, all-z, all-cis-5,8,11,14-eicosatetraenoic acid, unii-27yg812j1i, 5z,8z,11z,14z-eicosatetraenoic acid |
| InChI nøgle | YZXBAPSDXZZRGB-DOFZRALJSA-N |
| SMIL | CCCCCC=CCC=CCC=CCC=CCCCC(=O)O |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Arachidonic Acid
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P103-Læs etiketten før brug.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: cis,cis,cis,cis-5,8,11,14-eicosatetraenoic acid