Få mere at vide
Arachidonsyre Methylester, TRC
Artikelnummer. 30137746
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137746 100 mg
30010843 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137746 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA765005100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2566-89-4
Molekylær formel C21 H34 O2
Molekylvægt (g/mol) 318.49
Synonym 5,8,11,14-Eicosatetraenoic acid, methyl ester, (all-Z)- (8CI), Arachidonic acid, methyl ester (6CI,7CI), Methyl 5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoate, Methyl all-cis-5,8,11,14-eicosatetraenoate, Methyl arachidonate, Methyl cis,cis,cis,cis-eicosa-5,8,11,14-tetraenoate
IUPAC navn methyl (5Z,8Z,11Z,14Z)-icosa-5,8,11,14-tetraenoat
SMIL CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Arachidonic acid methyl ester
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C21H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23-2/h7-8,10-11,13-14,16-17H,3-6,9,12,15,18-20H2,1-2H3/b8-7-,11-10-,14-13-,17-16-
Formel vægt 318.2559
Procent renhed >95%