Få mere at vide
Arachidonic acid, MedChemExpress
Beskrivelse
Arachidonic acid is an essential fatty acid and a major constituent of biomembranes.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Arachidonic acid |
| Fysisk form | Liquid |
| CAS | 506-32-1 |
| Farve | Light Yellow |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H32O2 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Immunocytophyt |
| Opløselighedsinformation | Ethanol : 100 mg/mL (328.44 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 50 mg/mL (164.22 mM) |
| Vis mere |