Få mere at vide
Arachidonic Acid Glycidyl Ester, TRC
Artikelnummer. 30345391
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30345391 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30345391 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA76506010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Arachidonic Acid Glycidyl Ester
CAS 439146-24-4
Molekylær formel C23 H36 O3
Mængde 10 mg
Synonym Glycidyl Arachidonate, (5Z,8Z,11Z,14Z)- 5,8,11,14-Eicosatetraenoic Acid Oxiranylmethyl Ester, Arachidonoyl-glycidyl Ester
InChI formel InChI=1S/C23H36O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-23(24)26-21-22-20-25-22/h6-7,9-10,12-13,15-16,22H,2-5,8,11,14,17-21H2,1H3/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
SMIL CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)OCC1CO1
IUPAC navn oxiran-2-ylmethyl (5Z,8Z,11Z,14Z)-icosa-5,8,11,14-tetraenoate
Molekylvægt (g/mol) 360.5301
Formel vægt 360.2664