missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Arachidonic Acid Glycidyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30345253
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30345253 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30345253 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA76506050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Arachidonic Acid Glycidyl Ester
CAS 439146-24-4
Molekylær formel C23 H36 O3
Mængde 50 mg
Synonym Glycidyl Arachidonate, (5Z,8Z,11Z,14Z)- 5,8,11,14-Eicosatetraenoic Acid Oxiranylmethyl Ester, Arachidonoyl-glycidyl Ester
InChI formel InChI=1S/C23H36O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-23(24)26-21-22-20-25-22/h6-7,9-10,12-13,15-16,22H,2-5,8,11,14,17-21H2,1H3/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
SMIL CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)OCC1CO1
IUPAC navn oxiran-2-ylmethyl (5Z,8Z,11Z,14Z)-icosa-5,8,11,14-tetraenoate
Molekylvægt (g/mol) 360.5301
Formel vægt 360.2664
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.