Få mere at vide
Arachidisk syre methylester, TRC
Artikelnummer. 30135986
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135986 25 g
30012391 1 g
17968864 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135986 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA76498025G
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1120-28-1
Molekylær formel C21 H42 O2
Molekylvægt (g/mol) 326.56
Synonym Eicosanoic Acid Methyl Ester, Eicosanoic acid, methyl ester, Arachic acid methyl ester, Arachidic acid methyl ester, C20:0 FAME, Methyl arachate, Methyl arachidate, Methyl eicosanate, Methyl eicosanoate, n-Eicosanoic acid methyl ester
IUPAC navn Methylicosanoat
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Arachidic Acid Methylester
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C21H42O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23-2/h3-20H2,1-2H3
Formel vægt 326.3185
Procent renhed >95%