Få mere at vide
Arachidic acid, 98%
Artikelnummer. p-7024622
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11424167
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A19616.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 506-30-9 | C20H40O2 | 312.54 g/mol
Arachidinsyre bruges til fremstilling af lægemidler, sæber, kosmetik og fødevareemballage på grund af dens overfladeaktive stoflignende egenskaber. Arachidinsyre er en mættet fedtsyre med en 20 kulstofkæde. Diæter rig på mættet fedt som arachidinsyre er forbundet med øgede niveauer af lavdensitetslipoproteiner i serum.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Arachidinsyre bruges til fremstilling af lægemidler, sæber, kosmetik og fødevareemballage på grund af dens overfladeaktive stoflignende egenskaber. Arachidinsyre er en mættet fedtsyre med en 20 kulstofkæde. Diæter rig på mættet fedt som arachidinsyre er forbundet med øgede niveauer af lavdensitetslipoproteiner i serum.
Opløselighed
Opløselig i chloroform, ether, ethanol og DMF. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 506-30-9
Molekylær formel C20H40O2
Molekylvægt (g/mol) 312.54
MDL nummer MFCD00002755
InChI nøgle VKOBVWXKNCXXDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym arachidic acid, eicosanoic acid, arachic acid, n-eicosanoic acid, arachidinic acid, arachidate, eicosanoate, unii-pqb8mjd4rb, pqb8mjd4rb, n-eicosanoate
PubChem CID 10467
ChEBI CHEBI:28822
IUPAC navn icosansyre
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Arachidic acid
Smeltepunkt 74°C to 76°C
Mængde 1 g
Merck Index 14,764
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform,ether,ethanol,and DMF. Insoluble in water.
Formel vægt 312.54
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Arachidic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Eicosanoic acid