Få mere at vide
Arachidic acid, 98%
Artikelnummer. 11444167
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11444167 25 g 25g
11424167 1 g 1g
11434167 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11444167 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19616.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 506-30-9 | C20H40O2 | 312.54 g/mol
Arachidinsyre bruges til fremstilling af lægemidler, sæber, kosmetik og fødevareemballage på grund af dens overfladeaktive stoflignende egenskaber. Arachidinsyre er en mættet fedtsyre med en 20 kulstofkæde. Diæter rig på mættet fedt som arachidinsyre er forbundet med øgede niveauer af lavdensitetslipoproteiner i serum.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Arachidinsyre bruges til fremstilling af lægemidler, sæber, kosmetik og fødevareemballage på grund af dens overfladeaktive stoflignende egenskaber. Arachidinsyre er en mættet fedtsyre med en 20 kulstofkæde. Diæter rig på mættet fedt som arachidinsyre er forbundet med øgede niveauer af lavdensitetslipoproteiner i serum.
Opløselighed
Opløselig i chloroform, ether, ethanol og DMF. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 506-30-9
Molekylær formel C20H40O2
Molekylvægt (g/mol) 312.54
MDL nummer MFCD00002755
InChI nøgle VKOBVWXKNCXXDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym arachidic acid, eicosanoic acid, arachic acid, n-eicosanoic acid, arachidinic acid, arachidate, eicosanoate, unii-pqb8mjd4rb, pqb8mjd4rb, n-eicosanoate
PubChem CID 10467
ChEBI CHEBI:28822
IUPAC navn icosansyre
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Arachidic acid
Smeltepunkt 74°C to 76°C
Mængde 25 g
Merck Index 14,764
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform,ether,ethanol,and DMF. Insoluble in water.
Formel vægt 312.54
Procent renhed 98%