Få mere at vide
(+)-Arabinogalactan (Technical Grade), TRC
Artikelnummer. 30332467
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30332467 100 g
1 options
Artikelnummer. 30332467 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA764213100G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+)-Arabinogalactan (Technical Grade)
CAS 9036-66-2
Molekylær formel C9H7FO2
Mængde 100 g
Synonym ActiFibe, Arabinogalactan, Arabinogalactan fiberaid AG99, FiberAid, Galactoarabinan, HBN, L-Arabino-D-galactan, LaraCare, ResistAid
InChI formel InChI=1S/C9H7FO2/c10-7-1-2-9-6(3-7)4-8(5-11)12-9/h1-4,11H,5H2
SMIL OCc1oc2ccc(F)cc2c1
IUPAC navn (5-fluoro-1-benzofuran-2-yl)methanol
Molekylvægt (g/mol) 166.15
Formel vægt 166.043