Få mere at vide
(+)-Arabinogalactan (Technical Grade), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (+)-Arabinogalactan (Technical Grade) |
| CAS | 9036-66-2 |
| Molekylær formel | C9H7FO2 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | ActiFibe, Arabinogalactan, Arabinogalactan fiberaid AG99, FiberAid, Galactoarabinan, HBN, L-Arabino-D-galactan, LaraCare, ResistAid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7FO2/c10-7-1-2-9-6(3-7)4-8(5-11)12-9/h1-4,11H,5H2 |
| SMIL | OCc1oc2ccc(F)cc2c1 |
| IUPAC navn | (5-fluoro-1-benzofuran-2-yl)methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 166.15 |
| Formel vægt | 166.043 |