Få mere at vide
Arabin, TRC
Artikelnummer. 30340269
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30340269 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30340269 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA73555050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Arabin
CAS 75272-82-1
Molekylær formel C11H21NOS2
Mængde 50 mg
Synonym 9-Methylsulfinylnonyl Isothiocyanate, Isothiocyanic Acid 9-(Methylsulfinyl)nonyl Ester
InChI formel InChI=1S/C11H21NOS2/c1-15(13)10-8-6-4-2-3-5-7-9-12-11-14/h2-10H2,1H3
SMIL CS(=O)CCCCCCCCCN=C=S
IUPAC navn 1-isothiocyanato-9-methylsulfinylnonane
Molekylvægt (g/mol) 247.42
Formel vægt 247.1065