Få mere at vide
Arabin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Arabin |
| CAS | 75272-82-1 |
| Molekylær formel | C11H21NOS2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 9-Methylsulfinylnonyl Isothiocyanate, Isothiocyanic Acid 9-(Methylsulfinyl)nonyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C11H21NOS2/c1-15(13)10-8-6-4-2-3-5-7-9-12-11-14/h2-10H2,1H3 |
| SMIL | CS(=O)CCCCCCCCCN=C=S |
| IUPAC navn | 1-isothiocyanato-9-methylsulfinylnonane |
| Molekylvægt (g/mol) | 247.42 |
| Formel vægt | 247.1065 |