missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Arabic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Arabinic acid |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O6/c6-1-2(7)3(8)4(9)5(10)11/h2-4,6-9H,1H2,(H,10,11)/t2-,3-,4+/m1/s1 |
| Formel vægt | 166.0477 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?