Få mere at vide
Ara-G, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-beta-D-Arabinofuranosylguanine |
| CAS | 38819-10-2 |
| Molekylær formel | C10 H13 N5 O5 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 6H-Purin-6-one, 2-amino-9-β-D-arabinofuranosyl-1,9-dihydro-, Guanine, 9-β-D-arabinofuranosyl- (7CI,8CI), 2-Amino-9-β-D-arabinofuranosyl-1,9-dihydro-6H-purin-6-one, 2-Amino-6-hydroxy-9-(β-D-arabinofuranosyl)purine, 9-β-D-Arabinofuranosylguanine, Arabinoguanosine, Araguanosine, Guanine arabinoside, NSC 76352, ara-Guanosine, GW 277983X, Nelarabine related |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N5O5/c11-10-13-7-4(8(19)14-10)12-2-15(7)9-6(18)5(17)3(1-16)20-9/h2-3,5-6,9,16-18H,1H2,(H3,11,13,14,19)/t3-,5-,6+,9-/m1/s1 |
| SMIL | NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3O)C(=O)N1 |
| IUPAC navn | 2-amino-9-[(2R,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1H-purin-6-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 283.24 |
| Formel vægt | 283.0917 |