Få mere at vide
(+)-ar-Turmerone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | AR-Turmerone |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H20O/c1-11(2)9-15(16)10-13(4)14-7-5-12(3)6-8-14/h5-9,13H,10H2,1-4H3/t13-/m0/s1 |
| Formel vægt | 216.1514 |