Få mere at vide
Karl Hecht™ Assistent™ AR-Glas™ Reagensglas med rund bund
Artikelnummer. p-8003465
Diameter (metrisk):
6.35 mm
9.5 mm
10.5 mm
11.6 mm
13.25 mm
14.5 mm
15.25 mm
17.5 mm
Længde (metrisk):
35 mm
70 mm
85 mm
100 mm
160 mm
180 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 10393651
Brand: Karl Hecht™ 42775027
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til rutinemæssige laboratorieanalyser og procedurer. Karl Hecht™ AR-Glas™ Reagensglas med rund bund er fremstillet af slidstærkt AR-Glas sodavand glas.
  • Kantløs
  • Med tung væg
  • Fås i en række størrelser
Tekniske data
Længde (metrisk) 100 mm
Emballage 100 pakke; Boks
Kantet Nej
Diameter (metrisk) 11.6 mm
Produkttype Reagensglas