Få mere at vide
Karl Hecht™ Assistent™ AR-Glas™ Reagensglas med rund bund
Diameter (metrisk):
6,35 mm
9,5 mm
10,5 mm
11,6 mm
13,25 mm
14,5 mm
15,25 mm
17,5 mm
Længde (metrisk):
35 mm
70 mm
85 mm
100 mm
160 mm
180 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Kantløs
- Med tung væg
- Fås i en række størrelser
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 70 mm |
| Emballage | 100 pakke; Boks |
| Kantet | Nej |
| Diameter (metrisk) | 10,5 mm |
| Produkttype | Reagensglas |