Få mere at vide
Karl Hecht™ Assistent™ AR-Glas™ Reagensglas med rund bund
Artikelnummer. 10043811
Skift visning
Diameter (metrisk):
6,35 mm
9,5 mm
10,5 mm
11,6 mm
13,25 mm
14,5 mm
15,25 mm
17,5 mm
Længde (metrisk):
35 mm
70 mm
85 mm
100 mm
160 mm
180 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
10043811 17,5 mm 100 mm -
10393651 11,6 mm 100 mm -
10343751 13,25 mm 100 mm Pakke med 100
10109880 9,5 mm 100 mm -
10185941 15,25 mm 160 mm -
10262101 17,5 mm 180 mm Pakke med 100
10649821 6,35 mm 35 mm Pakke med 100
10706382 14,5 mm 85 mm -
10664101 10,5 mm 70 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 10043811 Leverandør Karl Hecht™ Leverandørnr. 42775054
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    265.65 DKK
    199.93 DKK / Pakke med 100
    Spare 65.72 DKK
    24% Slukket
Forventet forsendelse: 23-12-2026
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Ideel til rutinemæssige laboratorieanalyser og procedurer. Karl Hecht™ AR-Glas™ Reagensglas med rund bund er fremstillet af slidstærkt AR-Glas sodavand glas.
  • Kantløs
  • Med tung væg
  • Fås i en række størrelser
Tekniske data
Længde (metrisk) 100 mm
Emballage 100 pakke; Boks
Kantet Nej
Diameter (metrisk) 17,5 mm
Produkttype Reagensglas