Få mere at vide
Hecht Karl™ Automatiske Buretter
Artikelnummer. p-8003464
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10023891
Brand: Hecht Karl™ 40820050
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet med forbedret speciel klemhane med titreringsskrue for præcis regulering. VITLab™ Automatiske buretter er standardtype med 1,5 gange tolerancen af klasse AS .
  • Schilling buretter
  • Plastburetteklemme, kemikaliebestandig, tillader udledning dråbe for dråbe ved let at skubbe
  • Opbevaringsflasker af polyethylen, plastbund
  • Buretten fyldes ved let at trykke på opbevaringsflasken og viser automatisk nulpunktsjustering
  • Plastrør som stigrør
  • Øvre del af buretten er lukket, Pellet titreringsburette design undgår tilsmudsning
  • Burette med Schellbach stribe og sammensmeltet graduering“ ASSISTENT-PERMANENT” , kalibreret, facetteret udløbsspids
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Materiale Sodavand Lime glas
Gradueringer 0.1 mL
Inkluderer Plastpåfyldningsrør, polyethylenflaske med plastbaseburette
Tolerance ±0,1 ml
Type Automatisk Buret