Få mere at vide
Hecht Karl™ Automatiske Buretter
Beskrivelse
- Schilling buretter
- Plastburetteklemme, kemikaliebestandig, tillader udledning dråbe for dråbe ved let at skubbe
- Opbevaringsflasker af polyethylen, plastbund
- Buretten fyldes ved let at trykke på opbevaringsflasken og viser automatisk nulpunktsjustering
- Plastrør som stigrør
- Øvre del af buretten er lukket, Pellet titreringsburette design undgår tilsmudsning
- Burette med Schellbach stribe og sammensmeltet graduering“ ASSISTENT-PERMANENT” , kalibreret, facetteret udløbsspids
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 25 ml |
| Materiale | Sodavand Lime glas |
| Gradueringer | 0.1 mL |
| Inkluderer | Plastpåfyldningsrør, polyethylenflaske med plastbaseburette |
| Tolerance | ±0,1 ml |
| Type | Automatisk Buret |