Få mere at vide
Hecht Karl™ Automatiske Buretter
Artikelnummer. 10023891
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10023891 50 ml Hver
10318731 25 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10023891 Leverandør Hecht Karl™ Leverandørnr. 40820050
Designet med forbedret speciel klemhane med titreringsskrue for præcis regulering. VITLab™ Automatiske buretter er standardtype med 1,5 gange tolerancen af klasse AS .
  • Schilling buretter
  • Plastburetteklemme, kemikaliebestandig, tillader udledning dråbe for dråbe ved let at skubbe
  • Opbevaringsflasker af polyethylen, plastbund
  • Buretten fyldes ved let at trykke på opbevaringsflasken og viser automatisk nulpunktsjustering
  • Plastrør som stigrør
  • Øvre del af buretten er lukket, Pellet titreringsburette design undgår tilsmudsning
  • Burette med Schellbach stribe og sammensmeltet graduering“ ASSISTENT-PERMANENT” , kalibreret, facetteret udløbsspids
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Materiale Sodavand Lime glas
Gradueringer 0.1 mL
Inkluderer Plastpåfyldningsrør, polyethylenflaske med plastbaseburette
Tolerance ±0,1 ml
Type Automatisk Buret