missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Karl Hecht™ AR/Soda Glas Assistenttragt
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 12 mm |
| Materiale | AR-GLAS, Sodavand Lime glas |
| Vinkel | 60° |
| Produkttype | Tragt |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?