Få mere at vide
AR-M 1000390 hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
AR-M 1000390 hydrochloride is an exceptionally selective, potent δ opioid receptor agonist with an EC50 of 7.2±0.9 nM for δ agonist potency.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | AR-M 1000390 hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 209808-47-9 |
| Farve | White |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H29ClN2O |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 150 mg/mL (389.67 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (129.89 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(N(CC)CC)C1=CC=C(/C(C2=CC=CC=C2)=C3CCNCC/3)C=C1.Cl |
| Vis mere |