Få mere at vide
BRAND™ AR-GLAS™ Omrørerstave
Shop alle Brand produkter
Længde (metrisk):
200 mm
250 mm
300 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Beskrivelse
- Konstrueret af AR-GLAS™
- Rørene er tæt smeltet i begge ender.
- Leveres i pakker af 50 stk
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 8 mm |
| Længde (metrisk) | 300 mm |
| Materiale | Glas |
| Mængde | 50/Pk. |