Få mere at vide
Hirschmann™ AR-Glass Uddannet Pipet
Volumen (metrisk):
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
Gradueringer:
0.05 mL
0.1 mL
0.2 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Beskrivelse
- Hovedpunkt ring graduering
- Bomuld stik ende
- Klasse AS , Overensstemmelsescertificeret, med dateret parti
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Kort form for vævskultur |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 8 mm |
| Materiale | Sodavand Lime glas |
| Til brug med (applikation) | Til vævskultur og arbejde i renrumsbænke |
| Uddannet | Ja |
| Gradueringsfarve | Ravgul |
| Gradueringer | 0.1 mL |
| Gradueringstype | Holdbart ravfarvet diffusionsblæk |
| Mængde | 12 Pakke |
| Volumen (metrisk) | 10 mL |
| Vis mere |