Få mere at vide
BRAND™ AR-GLAS™ Omrørerstave
Artikelnummer. p-8003467 Shop alle Brand produkter
Længde (metrisk):
200 mm
250 mm
300 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 10283821
Brand: BRAND™ 135810
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Konstrueret af AR-GLAS™ . Rørene er tæt smeltet i begge ender.
  • Konstrueret af AR-GLAS™
  • Rørene er tæt smeltet i begge ender.
  • Leveres i pakker af 50 stk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) 6 mm
Længde (metrisk) 200 mm
Materiale Glas
Mængde 50/Pk.