Få mere at vide
Heinz Herenz AR-Glass Dækglas
Artikelnummer. 30158502
Skift visning
Dimensioner (L x B):
18 x 18 mm
20 x 20 mm
22 x 22 mm
22 x 32 mm
22 x 40 mm
22 x 50 mm
22 x 60 mm
24 x 24 mm
24 x 32 mm
24 x 40 mm
24 x 50 mm
24 x 60 mm
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
30158502 24 x 60 mm
30158355 22 x 40 mm
30158306 18 x 18 mm
30158439 22 x 32 mm
30158352 22 x 50 mm
30158404 24 x 50 mm
30158467 22 x 22 mm
30158481 24 x 24 mm
30158496 24 x 32 mm
30158464 24 x 40 mm
30158384 22 x 60 mm
30158423 20 x 20 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 30158502 Leverandør Heinz Herenz Leverandørnr. 1052454
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    266.70 DKK
    191.08 DKK / Pakke med 1000
    Spare 75.62 DKK
    28% Slukket
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Dækglas, AR-Glass.
  • Dækglas AR-glas
Tekniske data
Produkttype Coverslip
Form Rektangel
Materiale Glas
Længde (metrisk) 60 mm
Bredde (metrisk) 24 mm
Tykkelse (metrisk) 0,13 til 0,16 mm
Dimensioner (L x B) 24 x 60 mm
Sterilitet Ikke-steril