Få mere at vide
Heinz Herenz AR-Glass Cover Glasses
Artikelnummer. 30158306
Skift visning
Dimensioner (L x B):
18 x 18 mm
20 x 20 mm
22 x 22 mm
22 x 32 mm
22 x 40 mm
22 x 50 mm
22 x 60 mm
24 x 24 mm
24 x 32 mm
24 x 40 mm
24 x 50 mm
24 x 60 mm
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
30158306 18 x 18 mm
30158502 24 x 60 mm
30158355 22 x 40 mm
30158439 22 x 32 mm
30158352 22 x 50 mm
30158404 24 x 50 mm
30158467 22 x 22 mm
30158481 24 x 24 mm
30158496 24 x 32 mm
30158464 24 x 40 mm
30158384 22 x 60 mm
30158423 20 x 20 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 30158306 Leverandør Heinz Herenz Leverandørnr. 1051850
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Cover glasses, AR-Glass.
  • Cover glasses AR-glass
Tekniske data
Produkttype Coverslip
Form Square
Materiale Glass
Længde (metrisk) 18 mm
Bredde (metrisk) 18 mm
Tykkelse (metrisk) 0.13 to 0.16 mm
Dimensioner (L x B) 18 x 18 mm
Sterilitet Non-sterile
Engangs Single-use