Få mere at vide
BRAND™ AR-Glas™ Omrørerstave
Artikelnummer. 10069920 Shop alle Brand produkter
Længde (metrisk):
200 mm
250 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 10069920
Brand: BRAND™ 135815
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Omrørerstave af glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Tæt smeltet i begge ender
Diameter (metrisk) 6 mm
Længde (metrisk) 250 mm
Mængde 100