Få mere at vide
Brand™ AR-GLAS™ Serologiske pipetter
Shop alle Brand produkter
:
Kapacitet: 10 ml
Beskrivelse
- Fremstillet af AR-GLAS™ Soda-lime glas.
- Kalibreret til at levere (TD, Ex).
- Stor spidsdiameter giver mulighed for total levering.
- Korte afgangsmærker og inskriptioner i ETERNA ravfarve.
Tekniske data
Tekniske data
| Kalibrering | At levere |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 2 mm |
| Materiale | AR-GLAS, Sodavand Lime glas |
| Uddannet | Ja |
| Gradueringer | 0.1 mL |
| Negative gradueringer | -3 mL |
| Tolerance | ±0,2 ml |
| Volumen (metrisk) | 10 mL |
| Type | Serologisk pipette |