Få mere at vide
Brand™ AR-GLAS™ Serologiske pipetter
Artikelnummer. p-8003466 Shop alle Brand produkter
Volumen (metrisk):
1 mL
5 mL
25 mL
Gradueringer:
0.01 mL
0.1 mL
Negative gradueringer:
-0.2 mL
-2 mL
-5 mL
Tolerance:
±0,01 ml
±0,02 ml
±0,4 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
Artikelnummer. 10314711
Brand: Brand™ 27115
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af AR-GLAS™ Soda-lime glas. BRAND™ AR-GLAS™ Serologiske pipetter har en stor spidsdiameter for at tillade total levering. Korte afgangsmærker og inskriptioner i ETERNA ravfarve.
  • Fremstillet af AR-GLAS™ Soda-lime glas.
  • Kalibreret til at levere (TD, Ex).
  • Stor spidsdiameter giver mulighed for total levering.
  • Korte afgangsmærker og inskriptioner i ETERNA ravfarve.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kalibrering At levere
Diameter (metrisk) Udvendig 2 mm
Materiale AR-GLAS, Sodavand Lime glas
Uddannet Ja
Gradueringer 0.1 mL
Negative gradueringer -5 mL
Tolerance ±0,4 ml
Volumen (metrisk) 25 mL
Type Serologisk pipette