Få mere at vide
Brand™ AR-GLAS™ Serologiske pipetter
Artikelnummer. 11798158 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 mL
5 mL
25 mL
Gradueringer:
0.01 mL
0.1 mL
Negative gradueringer:
-0.2 mL
-2 mL
-5 mL
Tolerance:
±0,01 ml
±0,02 ml
±0,4 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Gradueringer Negative gradueringer Tolerance Pakningsstørrelse
11798158 5 mL 0.1 mL -2 mL ±0,01 ml Pakke med 12
10314711 25 mL 0.1 mL -5 mL ±0,4 ml Pakke med 6
10394511 1 mL 0.01 mL -0.2 mL ±0,02 ml Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11798158 Leverandør Brand™ Leverandørnr. 27112
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    881.08 DKK
    725.36 DKK / Pakke med 12
    Spare 155.72 DKK
    17% Slukket
På lager
Fremstillet af AR-GLAS™ Soda-lime glas. BRAND™ AR-GLAS™ Serologiske pipetter har en stor spidsdiameter for at tillade total levering. Korte afgangsmærker og inskriptioner i ETERNA ravfarve.
  • Fremstillet af AR-GLAS™ Soda-lime glas.
  • Kalibreret til at levere (TD, Ex).
  • Stor spidsdiameter giver mulighed for total levering.
  • Korte afgangsmærker og inskriptioner i ETERNA ravfarve.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kalibrering At levere
Diameter (metrisk) Udvendig 2 mm
Materiale AR-GLAS, Sodavand Lime glas
Uddannet Ja
Gradueringer 0.1 mL
Negative gradueringer -2 mL
Tolerance ±0,01 ml
Volumen (metrisk) 5 mL
Type Serologisk pipette