Få mere at vide
AR-C155858, MedChemExpress
Beskrivelse
AR-C155858 is a selective monocarboxylate transporter MCT1 and MCT2 inhibitor with Kis of 2.3 nM and 10 nM, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | AR-C155858 |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 496791-37-8 |
| Farve | Off-White |
| Mængde | 1 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H27N5O5S |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (108.34 mM) |
| SMIL | O=C(C1=C2SC(CC3=C(NN=C3C)C)=C1C(N4C[C@@H](CO4)O)=O)N(C(N2CC(C)C)=O)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 461.53 |
| Vis mere |