missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

AR-C133913XX, TRC

Artikelnummer. 30328811
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30328811 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30328811 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA76655025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (1S,2S,3R,5S)-3-[7-Amino-5-(propylsulfanyl)-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-d]pyrimidin-3-yl]-5-(2-hydroxyethoxy)cyclopentane-1,2-diol
CAS 1251765-07-7
Molekylær formel C14 H22 N6 O4 S
Mængde 25 mg
Synonym (1S,2S,3R,5S)-3-[7-Amino-5-(propylthio)-3H-1,2,3-triazolo[4,5-d]pyrimidin-3-yl]-5-(2-hydroxyethoxy)-1,2-cyclopentanediol, AR-C 133913XX
InChI formel InChI=1S/C14H22N6O4S/c1-2-5-25-14-16-12(15)9-13(17-14)20(19-18-9)7-6-8(24-4-3-21)11(23)10(7)22/h7-8,10-11,21-23H,2-6H2,1H3,(H2,15,16,17)/t7-,8+,10+,11-/m1/s1
SMIL CCCSc1nc(N)c2nnn([C@@H]3C[C@H](OCCO)[C@@H](O)[C@H]3O)c2n1
IUPAC navn (1S,2S,3R,5S)-3-(7-amino-5-propylsulfanyltriazolo[4,5-d]pyrimidin-3-yl)-5-(2-hydroxyethoxy)cyclopentane-1,2-diol
Molekylvægt (g/mol) 370.43
Formel vægt 370.1423
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.