Få mere at vide
Tocris Bioscience™ AR-C 66096 tetrasodium salt
Artikelnummer. 18004332
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
18004332 1 mg
1 options
Artikelnummer. 18004332 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3321/1
Potent and selective P2Y12 antagonist
AR-C 66096 tetrasodium salt is a potent and selective P2Y12 receptor antagonist. Blocks ADP-induced inhibition of adenylyl cyclase in vitro (pKB =7.6) and inhibits ADP-induced aggregation of washed human platelets (pIC50 = 8.16).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Propylthio)adenosine-5'-O-(β,γ-difluoromethylene)triphosphate tetrasodium salt
CAS 145782-74-7
Mængde 1 mg
Mål P2Y Receptor Antagonists
Molekylær formel C14H18F2N5Na4O12P3S
Renhed 98%