missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ AR-C 141990 hydrochloride

Beskrivelse
AR-C 141990 hydrochloride is a monocarboxylate transporter (MCT1) inhibitor (pKi = 7.6. Exhibits approximately 10-fold selectivity for MCT1 over MCT2 and no significant activity against MCT3 or 4. Inhibits graft versus host response and prolongs cardiac graft survival in a rat model. Immunosuppressant. Also inhibits brain penetration of GHB analog HOCPCA.
Especificaciones
Especificaciones
| Kemisk navn eller materiale | 5-[[(3R)-3-Hydroxy-1-pyrrolidinyl]carbonyl]-3-methyl-1-(2-methylpropyl)-6-(4-quinolinylmethyl)thieno[2,3-d]pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione |
| CAS | 2250019-94-2 |
| Analyseprocentområde | >98% |
| Mængde | 1 mg |
| Molekylær formel | C26H28N4O4S.HCl |
| Formel vægt | Observed MW: 529.05 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?