missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(aR,bS)-b-Ethyl-3-methoxy-a-methylbenzenepropanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (alphaR,betaS)-beta-Ethyl-3-methoxy-alpha-methylbenzenepropanoic Acid |
| CAS | 1313429-36-5 |
| Molekylær formel | C13H18O3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | (αR,βS)-β-Ethyl-3-methoxy-α-methyl-benzenepropanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O3/c1-4-12(9(2)13(14)15)10-6-5-7-11(8-10)16-3/h5-9,12H,4H2,1-3H3,(H,14,15)/t9-,12+/m1/s1 |
| SMIL | CC[C@@H]([C@@H](C)C(O)=O)C1=CC(OC)=CC=C1 |
| IUPAC navn | (2R,3S)-3-(3-methoxyphenyl)-2-methylpentanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 222.28 |
| Formel vægt | 222.13 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?