Få mere at vide
(aR,bR)-rel-6-Chloro-a-(2,4-difluorophenyl)-5-fluoro-b-methyl-a-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-4-pyrimidineethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (alphaR,betaR)-rel-6-Chloro-alpha-(2,4-difluorophenyl)-5-fluoro-beta-methyl-alpha-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-4-pyrimidineethanol |
| CAS | 137234-76-5 |
| Molekylær formel | C16H13ClF3N5O |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | (R*,R*)-6-Chloro-alpha-(2,4-difluorophenyl)-5-fluoro-beta-methyl-alpha-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-4-pyrimidineethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C16H13ClF3N5O/c1-9(14-13(20)15(17)23-7-22-14)16(26,5-25-8-21-6-24-25)11-3-2-10(18)4-12(11)19/h2-4,6-9,26H,5H2,1H3/t9-,16-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@H](c1ncnc(Cl)c1F)[C@](O)(Cn2cncn2)c3ccc(F)cc3F |
| IUPAC navn | (2R,3R)-3-(6-chloro-5-fluoropyrimidin-4-yl)-2-(2,4-difluorophenyl)-1-(1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 383.76 |
| Formel vægt | 383.0761 |