Få mere at vide
AR-AO 14418, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[(4-Methoxyphenyl)methyl]-N'-(5-nitro-2-thiazolyl)urea |
| CAS | 487021-52-3 |
| Molekylær formel | C12H12N4O4S |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | AR 0133418, GSK 3B Inhibitor VIII, AR-AO 14418 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12N4O4S/c1-20-9-4-2-8(3-5-9)6-13-11(17)15-12-14-7-10(21-12)16(18)19/h2-5,7H,6H2,1H3,(H2,13,14,15,17) |
| SMIL | COc1ccc(CNC(=O)Nc2ncc(s2)[N+](=O)[O-])cc1 |
| IUPAC navn | 1-[(4-methoxyphenyl)methyl]-3-(5-nitro-1,3-thiazol-2-yl)urea |
| Molekylvægt (g/mol) | 308.31 |