missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(aR)-a-Methyl-N-[3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propyl]-1-naphthalenemethanamine (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (alphaR)-alpha-Methyl-N-[3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propyl]-1-naphthalenemethanamine |
| CAS | 1428185-71-0 |
| Molekylær formel | C22H22F3N |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1-Naphthalenemethanamine, α-methyl-N-[3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propyl]-, (αR)-, (αR)-α-Methyl-N-[3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propyl]-1-naphthalenemethanamine, (R)-N-[1-(Naphthalen-1-yl)ethyl]-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propan-1-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C22H22F3N/c1-16(20-10-4-8-18-7-2-3-9-21(18)20)26-15-5-6-17-11-13-19(14-12-17)22(23,24)25/h2-4,7-14,16,26H,5-6,15H2,1H3/t16-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@H](NCCCc1ccc(cc1)C(F)(F)F)c2cccc3ccccc23 |
| IUPAC navn | N-[(1R)-1-naphthalen-1-ylethyl]-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propan-1-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 357.41 |
| Formel vægt | 357.1704 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?